Tlačiť
2-Fluoro-5-formylpyridine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 6-Fluoronicotinaldehyde
449850010 449850050 449850250
ACRO449850010EA 76.21 EUR
ACRO449850010 ACRO449850050 ACRO449850250
2-Fluoro-5-formylpyridine 95%
2-Fluoro-5-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄FNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08064049
Číslo CAS: 677728-92-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %