Tlačiť
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
449810010 449810050 449810250
ACRO449810010EA 75.81 EUR
ACRO449810010 ACRO449810050 ACRO449810250
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine 97%
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
Teplota tavenia: 132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061131
Číslo CAS: 76179-40-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to red-brown Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %