Tlačiť
4-Phenyl-1-butyne 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
449770050 449770250
ACRO449770050EA 150.82 EUR
ACRO449770050 ACRO449770250
4-Phenyl-1-butyne 97%
4-Phenyl-1-butyne
Vzorec: C₁₀H₁₀
Teplota varu: 190 °C
Hustota: 0,926 g/cm³
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041667
Číslo CAS: 16520-62-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %