Tlačiť
Stearan vápenatý (6,4 - 7,4% Ca), powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Stearic acid calcium salt
449720010 449720050
ACRO449720010EA 84.64 EUR
ACRO449720010 ACRO449720050
Stearan vápenatý (6,4 - 7,4% Ca), powder
Stearan vápenatý
Vzorec: C₃₆H₇₀CaO₄
Teplota tavenia: 145…160 °C
Hustota: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036390
Číslo CAS: 1592-23-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=c1765b9467ae214d145f3824443319aa43d8bd1e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric 6.4 to 7.5 % (Ca)
Loss on drying ≤6 % (105°C, 3 hrs)
Ash 9 % to 10.5 %