Tlačiť
Hydroxid sodný 98%, soluble, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Caustic soda
450580025 450580100 450580250
ACRO450580025EA 77.31 EUR
ACRO450580025 ACRO450580100 ACRO450580250
Hydroxid sodný 98%, soluble, pure
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 1390 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 318 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
OSN: 1823
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Flakes
Titration with HCl ≥97.5 %