Tlačiť
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: [1,1'-Biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4'-chloro-, 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde, 4'-Chloro-4-biphenylcarbaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
450360010 450360050
ACRO450360010EA 221.42 EUR
ACRO450360010 ACRO450360050
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉ClO
Mw: 216.67 g/mol
Teplota tavenia: 113…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631911
Číslo CAS: 80565-30-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 118 °C
HPLC ≥96.0 %