Tlačiť
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride, 4'-Chlorobiphenyl-4-sulphonyl chloride
450330010 450330100
ACRO450330010EA 54.15 EUR
ACRO450330010 ACRO450330100
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 97%
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Teplota tavenia: 109…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631918
Číslo CAS: 20443-74-7
OSN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
HPLC ≥96 % as diethylsulfonamide