Tlačiť
Ciprofloxacin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid
449620050 449620250
ACRO449620050EA 47.73 EUR
ACRO449620050 ACRO449620250
Ciprofloxacin 98%
Ciprofloxacin
Vzorec: C₁₇H₁₈FN₃O₃
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00185755
Číslo CAS: 85721-33-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 %