Tlačiť
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole, 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
449600050 449600250
ACRO449600050EA 66.19 EUR
ACRO449600050 ACRO449600250
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
Teplota varu: 333 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 113…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020727
Číslo CAS: 1131-18-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 117 °C
HPLC ≥96.0 %