Tlačiť
Atenolol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
449550010 449550050 449550250
ACRO449550010EA 91.46 EUR
ACRO449550010 ACRO449550050 ACRO449550250
Atenolol 98%
Atenolol
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂O₃
Teplota tavenia: 146…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00057645
Číslo CAS: 29122-68-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %