Tlačiť
5-Acetylvaleric acid 90+%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Oxoheptanoic acid
449530050 449530250 449531000
ACRO449530050EA 67.29 EUR
ACRO449530050 ACRO449530250 ACRO449531000
5-Acetylvaleric acid 90+%, Technical Grade
5-Acetylvaleric acid
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Mw: 144.17 g/mol
Teplota varu: 138…140 °C (1.5 mmHg)
Teplota tavenia: 35…37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051479
Číslo CAS: 3128-07-2
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90.0 %