Tlačiť
5-Hexenoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Hexenoicacid
449520010 449520050
ACRO449520010EA 80.51 EUR
ACRO449520010 ACRO449520050
5-Hexenoic acid 98%
5-Hexenoic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Mw: 114.14
Teplota varu: 203 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: -37
Hustota: 0.961 g/cm³
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00046558
Číslo CAS: 1577-22-6
OSN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %