4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
449360100
449360500
ACRO449360100EA
160.85
EUR
ACRO449360100
ACRO449360500
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone 97%
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ Teplota tavenia: 27…30 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00238557 Číslo CAS: 6921-66-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 27 to 30 °C |
GC | ≥96.0 % |