Tlačiť
2,6-Dibromonaphthalene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
449340010 449340050 449340250
ACRO449340010EA 80.63 EUR
ACRO449340010 ACRO449340050 ACRO449340250
2,6-Dibromonaphthalene 99%
2,6-Dibromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
Teplota tavenia: 162…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01026462
Číslo CAS: 13720-06-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 167 °C
GC ≥98.5 %