Tlačiť
N-Boc-4'-methyl[1,4']bipiperidinyl 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Boc-4-oxo-Pro-OH, (S)-1-Boc-4-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, (S)-4-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxo-L-proline
449280010 449280050
ACRO449280010EA 156.22 EUR
ACRO449280010 ACRO449280050
N-Boc-4'-methyl[1,4']bipiperidinyl 98%
N-Boc-4-oxo-L-proline
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₅
Mw: 229.23 g/mol
Teplota tavenia: 155…163 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01860669
Číslo CAS: 84348-37-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to tan Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 163 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +18° to +23° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, acetone)