Tlačiť
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Boc-4-oxo-Pro-OMe
449270010 449270050
ACRO449270010EA 89.85 EUR
ACRO449270010 ACRO449270050
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester 97%
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₅
Teplota tavenia: 42…45 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01861778
Číslo CAS: 102195-80-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 46 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +10° to +17° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)