Tlačiť
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
449210050 449210250
ACRO449210050EA 34.54 EUR
ACRO449210050 ACRO449210250
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Vzorec: C₆H₈O₄
Teplota varu: 255 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 95…98 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00070594
Číslo CAS: 4511-42-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -275° to -295° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)