Tlačiť
Lithium aluminium di-n-butylamide 0.16 M in 1,2-dimethoxyethane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Lithium tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)aluminate(1-), Aluminate(1-), tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)-, lithium (1:1)
449191000 449195000
ACRO449191000EA 178.25 EUR
ACRO449191000 ACRO449195000
Lithium aluminium di-n-butylamide 0.16 M in 1,2-dimethoxyethane
Lithium aluminium di-n-butylamide
Vzorec: C₃₂H₇₂AlLiN₄
Mw: 546.87 g/mol
Teplota tavenia: –54 °C
Hustota: 0.86 g/cm³
Teplota vzplanutia: –6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051918
Číslo CAS: 15405-86-4
OSN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.14 to 0.18 M