Tlačiť
Diethanolamin ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
449060010 449062500
ACRO449060010EA 251.1 EUR
ACRO449060010 ACRO449062500
Diethanolamin ACS
Diethanolamin
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
Teplota varu: 268 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 27…30 °C
Hustota: 1,0955 g/cm³
Teplota vzplanutia: 176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002843
Číslo CAS: 111-42-2
OSN: 3259
ADR: 8,III
REACH: 01-2119488930-28
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.15 %
Sulfated ash ≤0.005 %
GC ≤1.0 % (Triethanolamine)
Color scale ≤15 APHA
Apparent equivalent weight 104.0 to 106.0