Tlačiť
Chlorid lithný 99% for molecular biology
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
449041000 449045000
ACRO449041000EA 88.65 EUR
ACRO449041000 ACRO449045000
Chlorid lithný 99% for molecular biology
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Teplota varu: 1382 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 605 °C
Hustota: 2,06 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011078
Číslo CAS: 7447-41-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm