Tlačiť
Cortisone acetate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
448960050 448960250
ACRO448960050EA 160.85 EUR
ACRO448960050 ACRO448960250
Cortisone acetate 98+%
Cortisone acetate
Vzorec: C₂₃H₃₀O₆
Teplota tavenia: 237…240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003609
Číslo CAS: 50-04-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation +207° to +220° (20°C, 589 nm) (c=1, dioxane)