Tlačiť
3-Amino-4-iodopyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Iodo-3-pyridylamine, 4-Iodopyridin-3-amine, 4-Iodo-pyridin-3-ylamine
448840010 448840050
ACRO448840010EA 191.74 EUR
ACRO448840010 ACRO448840050
3-Amino-4-iodopyridine 98%
3-Amino-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₅IN₂
Teplota tavenia: 65…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04971334
Číslo CAS: 105752-11-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 70 °C
GC ≥97.5 %