Tlačiť
2,6-Dimethoxyaniline 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
448790010 448790050
ACRO448790010EA 131.78 EUR
ACRO448790010 ACRO448790050
2,6-Dimethoxyaniline 96%
2,6-Dimethoxyaniline
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
Mw: 153.18
Teplota tavenia: 76…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053934
Číslo CAS: 2734-70-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %