Tlačiť
Ethyl azidoacetate 25% in toluene
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-ethoxy-2-oxoethyl)imino-iminoammonium, Ethyl 2-(1H-triazirin-1-yl)acetate, Acetic acid, 2-azido-, ethyl ester
448780050 448780250
ACRO448780050EA 62.58 EUR
ACRO448780050 ACRO448780250
Ethyl azidoacetate 25% in toluene
Ethyl azidoacetate
Vzorec: C₄H₇N₃O₂
Hustota: 0,92 g/cm³
Teplota vzplanutia: 7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190177
Číslo CAS: 637-81-0
OSN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
NMR ≥24 %