Tlačiť
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Fluoro-4-pyridinylboronic acid
448730010 448730050
ACRO448730010EA 196.15 EUR
ACRO448730010 ACRO448730050
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid 98%
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BFNO₂
Teplota tavenia: 212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112534
Číslo CAS: 401815-98-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %