Tetrahydroboritan sodný 99%, granules, VenPure™ SF, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
448500025
448500100
448501000
448505000
ACRO448500025EA
1117.93
EUR
ACRO448500025
ACRO448500100
ACRO448501000
ACRO448505000
Tetrahydroboritan sodný 99%, granules, VenPure™ SF, pure
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec:
NaBH₄ Teplota tavenia: 360 °C (rozkl.) Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 69 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003518 Číslo CAS: 16940-66-2 OSN: 1426 ADR: 4.3,I |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Granules |
Assay | ≥98.5 % (Hydrogen evolution) |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | 21 to 500 ppm |
Fines | ≤8.5 % (< 0.5 cm) |