Tlačiť
Tetrahydroboritan sodný 99%, caplets, VenPure™ AF, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
448490025 448490100 448491000 448495000
ACRO448490025EA 1070.7 EUR
ACRO448490025 ACRO448490100 ACRO448491000 ACRO448495000
Tetrahydroboritan sodný 99%, caplets, VenPure™ AF, pure
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
Mw: 37.83
Teplota tavenia: 360 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 69
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003518
Číslo CAS: 16940-66-2
OSN: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Free flowing caplets
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %
Silicate (as SiO2) ≤50 ppm
Magnesium carbonate ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Fines ≤1.0 %