Tlačiť
Potassium wolframate 99.95% -100 mesh for trace metal analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
448330050 448330250
ACRO448330050EA 36.46 EUR
ACRO448330050 ACRO448330250
Potassium wolframate 99.95% -100 mesh for trace metal analysis
Potassium wolframate
Vzorec: K₂O₄W
Teplota tavenia: 921 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049668
Číslo CAS: 7790-60-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.05 %