Tlačiť
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Boc-5-Ava-OH, BOC-5-Aminopentanoic acid, 5-(Boc-amino)valeric Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminopentanoic Acid, 5-(Boc-amino)pentanoic Acid, N-Boc-5-aminovaleric Acid, 5-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]valeric Acid, Boc-NH-C4-acid, N-Boc-5-aminopentanoic Acid, 5-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pentanoic Acid
448240050 448240250
ACRO448240050EA 126.75 EUR
ACRO448240050 ACRO448240250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
Teplota varu: 160…168 °C
Teplota tavenia: 45…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00076903
Číslo CAS: 27219-07-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 54 °C
HPLC ≥96.0 %