Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan sodný, anhydrous 98%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic
448170010 448170050
ACRO448170010EA 74.9 EUR
ACRO448170010 ACRO448170050
Dihydrogenfosforečnan sodný, anhydrous 98%, extra pure
Dihydrogenfosforečnan sodný
Vzorec: NaH₂PO₄
Mw: 119.98
Teplota tavenia: 650
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003527
Číslo CAS: 7558-80-7
Merck Index: 12,08806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Water ≤2 %
Loss on drying ≤1 % (130°C)
pH 4.1 to 4.5
Titration with HClO4 97.5 to 103 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %