Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát 99%, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
448160010 448160050
ACRO448160010EA 69.7 EUR
ACRO448160010 ACRO448160050
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát 99%, extra_pure
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Vzorec: Na₂HPO₄·12H₂O
Mw: 358.14
Teplota tavenia: 35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149181
Číslo CAS: 10039-32-4
Merck Index: 13,08733
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Water 57 to 61 %
pH 8.4 to 9.6
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm