Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous 98+%, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
448140010 448140050 448140250
ACRO448140010EA 74.1 EUR
ACRO448140010 ACRO448140050 ACRO448140250
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous 98+%, extra_pure
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
Mw: 141.96
Teplota tavenia: 250
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003496
Číslo CAS: 7558-79-4
Merck Index: 12,08805
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Loss on drying ≤5 % (130°C)
pH 8.7 to 9.4 (5 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried substance)
Sodium dihydrogenphosphate ≤2.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm