Tlačiť
Jodid amonný 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
448070025 448071000 448075000
ACRO448070025EA 1109.11 EUR
ACRO448070025 ACRO448071000 ACRO448075000
Jodid amonný 99%, extra pure
Jodid amonný
Vzorec: NH₄I
Teplota tavenia: 551 °C (subl.)
Hustota: 2,51 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011424
Číslo CAS: 12027-06-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder (May turn yellow on storage)
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %