Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan sodný, anhydrous 99% for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic
447980010 447982500
ACRO447980010EA 281.59 EUR
ACRO447980010 ACRO447982500
Dihydrogenfosforečnan sodný, anhydrous 99% for biochemistry
Dihydrogenfosforečnan sodný
Vzorec: NaH₂PO₄
Mw: 119.98
Teplota tavenia: 650
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003527
Číslo CAS: 7558-80-7
Merck Index: 12,08806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Loss on drying ≤1 % (130°C)
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.2
pH 4.0 to 6.0 (1 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)