Tlačiť
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (A-taPhos)2PdCl2, PdCl2(Amphos)2, Bis(di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine)dichloropalladium(II), Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium, Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
447890010 447890050
447890010.EA 222.71 EUR
447890010. 447890050.
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
Vzorec: C₃₂H₅₆Cl₂N₂P₂Pd
Mw: 708.08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09265123
Číslo CAS: 887919-35-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to dark yellow to dark orange Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %