Tlačiť
Azid sodný 99+% for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447810250 447811000 447815000
ACRO447810250EA 46.93 EUR
ACRO447810250 ACRO447811000 ACRO447815000
Azid sodný 99+% for biochemistry
Azid sodný
Vzorec: NaN₃
Teplota varu: 300 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 275 °C (rozkl.)
Hustota: 1,85 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003536
Číslo CAS: 26628-22-8
OSN: 1687
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
UV at 275 nm Cut off
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)