Tlačiť
Bismuth(III) bromide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447770250 447771000
ACRO447770250EA 107.1 EUR
ACRO447770250 ACRO447771000
Bismuth(III) bromide 97%
Bismuth(III) bromide
Vzorec: BiBr₃
Teplota varu: 278 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 218 °C
Hustota: 5,72 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014195
Číslo CAS: 7787-58-8
OSN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to yellow or light grey Crystalline powder or crystals
Melting point 218 to 220°C
Assay 96 to 103 % (Bi)
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.05 %