Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát 98%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
447760010 447760050 447760250
ACRO447760010EA 71 EUR
ACRO447760010 ACRO447760050 ACRO447760250
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát 98%, extra pure
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát
Vzorec: NaH₂PO₄·2H₂O
Teplota varu: ? 650 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 60 °C
Hustota: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149209
Číslo CAS: 13472-35-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystals
Loss on drying 21.5 % to 24.0 % (130°C)
pH 4.2 to 4.5 (5%, water)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm