Tlačiť
Sodium dihydrogen citrate, anhydrous 99% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium 3,4-dicarboxy-3-hydroxybutanoate, Sodium citrate monobasic, mono-Sodium citrate, Citric acid monosodium salt, Monosodium Citrate
447692500 447690010
ACRO447692500EA 46.93 EUR
ACRO447692500 ACRO447690010
Sodium dihydrogen citrate, anhydrous 99% for analysis
Sodium dihydrogen citrate
Vzorec: C₆H₇NaO₇
Mw: 214.11
Teplota tavenia: 209…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013067
Číslo CAS: 18996-35-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 %
Solubility Clear colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %