Sodium dihydrogen citrate, anhydrous 99% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Sodium 3,4-dicarboxy-3-hydroxybutanoate, Sodium citrate monobasic, mono-Sodium citrate, Citric acid monosodium salt, Monosodium Citrate
447692500
447690010
ACRO447692500EA
46.93
EUR
ACRO447692500
ACRO447690010
Sodium dihydrogen citrate, anhydrous 99% for analysis
Sodium dihydrogen citrate
Vzorec:
C₆H₇NaO₇ Mw: 214.11 Teplota tavenia: 209…215 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013067 Číslo CAS: 18996-35-5 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder |
Loss on drying | ≤1 % |
Solubility | Clear colorless |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |