Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan draselný 99% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
447670010 447670050
ACRO447670010EA 133.57 EUR
ACRO447670010 ACRO447670050
Dihydrogenfosforečnan draselný 99% for analysis
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Teplota varu: ~ 100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 253 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011401
Číslo CAS: 7778-77-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤0.2 %
pH 4.2 to 4.5 (5 % solution)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm