Tlačiť
Hydrogensíran draselný 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447610025 447610100 447615000
ACRO447610025EA 274.37 EUR
ACRO447610025 ACRO447610100 ACRO447615000
Hydrogensíran draselný 99%, extra pure
Hydrogensíran draselný
Vzorec: KHSO₄
Teplota tavenia: 214 °C
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011404
Číslo CAS: 7646-93-7
OSN: 2509
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.003 %