Tlačiť
Xylenol orange tetrasodium salt ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
447600010 447600050 447600250
ACRO447600010EA 65.78 EUR
ACRO447600010 ACRO447600050 ACRO447600250
Xylenol orange tetrasodium salt ACS
Xylenol orange tetrasodium salt
Vzorec: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Teplota tavenia: 210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044293
Číslo CAS: 3618-43-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Suitability (for Zn titration) Passes test
Clarity of solution Passes test