Tlačiť
Hydrogencitran diamonný 99+% for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic
448021000 448025000
ACRO448021000EA 61.37 EUR
ACRO448021000 ACRO448025000
Hydrogencitran diamonný 99+% for biochemistry
Hydrogencitran diamonný
Vzorec: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Hustota: 1,5 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013068
Číslo CAS: 3012-65-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm