Hydrogencitran diamonný 99+% for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic
448021000
448025000
ACRO448021000EA
61.37
EUR
ACRO448021000
ACRO448025000
Hydrogencitran diamonný 99+% for biochemistry
Hydrogencitran diamonný
Vzorec:
HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂ Hustota: 1,5 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013068 Číslo CAS: 3012-65-5 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | Clear colorless |
UV | at 280 nm A: ≤0.1 |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |