Tlačiť
Dusičnan vápenatý tetrahydrát 98%, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447530010 447530050 447530250
ACRO447530010EA 54.08 EUR
ACRO447530010 ACRO447530050 ACRO447530250
Dusičnan vápenatý tetrahydrát 98%, extra_pure
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Vzorec: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Mw: 236.15
Teplota varu: 132 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 45 °C
Hustota: 1.86 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149604
Číslo CAS: 13477-34-4
Merck Index: 13,01687
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
pH 5.0 to 9.0
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 %