Tlačiť
2-Metoxyethanol ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447480010 447480025
ACRO447480010EA 97.87 EUR
ACRO447480010 ACRO447480025
2-Metoxyethanol ACS
2-Metoxyethanol
Vzorec: C₃H₈O₂
Teplota varu: 124,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002867
Číslo CAS: 109-86-4
OSN: 1188
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.3 %
Color scale ≤10 APHA
Titrable acid ≤0.002 meq/g