Tlačiť
Bentonit
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
447440025 447445000
ACRO447440025EA 150.82 EUR
ACRO447440025 ACRO447445000
Bentonit
Bentonite
Hustota: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130611
Číslo CAS: 1302-78-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to grey to brown Crystalline powder and/or chunks