Tlačiť
Sodium perchlorate, anhydrous ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447420025 447421000 447425000
ACRO447420025EA 714 EUR
ACRO447420025 ACRO447421000 ACRO447425000
Sodium perchlorate, anhydrous ACS
Sodium perchlorate
Vzorec: ClNaO₄
Teplota tavenia: 482 °C
Hustota: 2,4989 to 2.4999 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003480
Číslo CAS: 7601-89-0
OSN: 1502
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Titration Argentimetric 98.0 to 102.0 %
pH 6.0 to 8.0 (5% solution at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %