Tlačiť
Hydroxid sodný, pellets, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447280050 447280250
ACRO447280050EA 97.07 EUR
ACRO447280050 ACRO447280250
Hydroxid sodný, pellets, pure
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 1390 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 318 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
OSN: 1823
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Pellets
Titration with HCl ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤2.0 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm