Hydroxid sodný, pellets, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
447280050
447280250
ACRO447280050EA
97.07
EUR
ACRO447280050
ACRO447280250
Hydroxid sodný, pellets, pure
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Teplota varu: 1390 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 318 °C Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 OSN: 1823 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Pellets |
Titration with HCl | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Sodium carbonate (Na2CO3) | ≤2.0 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |